4-(Nonyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-9039-1GEA
393
EUR
COBBBB-9039-1G
4-(Nonyloxy)phenylboronsäure
4-(Nonyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₂₅BO₃ Molecular Weight: 264,1700 g/mol |
MDL:
MFCD04039033 CAS-Nummer: 173392-87-5 |