4-(Heptyloxy)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H53066.03EA 37.1 EUR
H53066.03 H53066.06
4-(Heptyloxy)phenylboronsäure ≥97%
4-(Heptyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₂₁BO₃
Molecular Weight: 236,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039169
CAS-Nummer: 136370-19-9