3-Isopropoxyphenylboronsäure ≥97%
|
Achtung
|
H52981.14EA
446
EUR
H52981.14
3-Isopropoxyphenylboronsäure ≥97%
3-Isopropoxyphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Molecular Weight: 180,01 g/mol Schmelzpunkt: 76…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701512 CAS-Nummer: 216485-86-8 |