3-tert-Butyl-5-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2202-1GEA 601 EUR
COBBBB-2202-1G
3-tert-Butyl-5-methylphenylboronsäure
3-tert-Butyl-5-methylphenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₇BO₂
MDL: MFCD03411938
CAS-Nummer: 193905-93-0