4-Propylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H52884.06EA
119
EUR
H52884.06
4-Propylphenylboronsäure ≥98%
4-Propylphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₂ Molecular Weight: 164,01 Schmelzpunkt: 106…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00859261 CAS-Nummer: 134150-01-9 |