4-Nonylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L17753.03EA 92.4 EUR
L17753.03 L17753.06
4-Nonylphenylboronsäure ≥98%
4-Nonylphenylboronsäure
Formel: C₁₅H₂₅BO₂
Molecular Weight: 248,18 g/mol
Schmelzpunkt: 82…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093070
CAS-Nummer: 256383-45-6
EINECS: 000-000-0