4-Heptylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5866-5GEA
1140
EUR
COBBBB-5866-5G
COBBBB-5866-1G
4-Heptylphenylboronsäure
4-Heptylphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₂₁BO₂ |
MDL:
MFCD04039028 CAS-Nummer: 256383-44-5 |