4-tert-Butylphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL10982.POREA 0 EUR
CHMPFL10982.POR FLUO010982.25G FLUO010982.5G
4-tert-Butylphenylboronsäure
4-tert-Butylphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
Molecular Weight: 178,04
MDL: MFCD01009697
CAS-Nummer: 123324-71-0