Natrium-1-undecansulfonat, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Lieferant: Thermo Scientific
B20332.22EA 578 EUR
B20332.22 B20332.06 B20332.14
Natrium-1-undecansulfonat, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Natrium-1-undecansulfonat
Formel: C₁₂H₂₅NaO₃S
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053627
CAS-Nummer: 5838-34-6
EINECS: 000-000-0