Natrium-1-octadecansulfonat 90%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO384910050EA 71 EUR
ACRO384910050 ACRO384910010 ACRO384910100
Natrium-1-octadecansulfonat 90%
Natrium-1-octadecansulfonat
Formel: C₁₈H₃₇NaO₃S
Schmelzpunkt: 163…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051526
CAS-Nummer: 13893-34-0
EINECS: 237-660-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (1 g, 105°C, 1 h, 760 mmHg)
Elemental Analysis ≥88 % (C, H)