1-Nonansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: Molekula
MOLEM15204747EA 0 EUR
MOLEM15204747
1-Nonansulfonsäure Natriumsalz
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formel: C₉H₁₉NaO₃S
Molecular Weight: 230,30
MDL: MFCD00025010
CAS-Nummer: 35192-74-6