1-Nonansulfonsäure Natriumsalz ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L06407.06EA 50.9 EUR
L06407.06 L06407.14
1-Nonansulfonsäure Natriumsalz ≥98%
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formel: C₉H₁₉NaO₃S
Molecular Weight: 230,30 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025010
CAS-Nummer: 35192-74-6