Natrium-1-hexadecansulfonat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B20382.06EA 37.1 EUR
B20382.06 B20382.14 B20382.22
Natrium-1-hexadecansulfonat ≥97%
Natrium-1-hexadecansulfonat
Formel: C₁₆H₃₃NaSO₃
Molecular Weight: 328,49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007528
CAS-Nummer: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6