(5Z)-5-Octen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
SIALW372218-1KG-KEA
1020
EUR
SIALW372218-1KG-K
SIALW372218-100G-K
(5Z)-5-Octen-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-5-Octen-1-ol
Formel:
C₈H₁₆O Molecular Weight: 128,22 g/mol |
MDL:
MFCD00015569 CAS-Nummer: 64275-73-6 EINECS: 264-764-9 |