(R)-(-)-2-Decanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL557986-1GEA 134 EUR
SIAL557986-1G
(R)-(-)-2-Decanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Decanol
Formel: C₁₀H₂₂O
MDL: MFCD03427199
CAS-Nummer: 33758-15-5