Methyl-2-bromhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL16602-100MLEA 32.8 EUR
SIAL16602-100ML
Methyl-2-bromhexanoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-bromhexanoat
Formel: C₇H₁₃BrO₂
Molecular Weight: 209,08
MDL: MFCD00045038
CAS-Nummer: 5445-19-2
EINECS: 226-643-9