Essigsäureanhydrid-[13C4,D6] (99% ¹³C , 97% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL607428-100MGEA 1020 EUR
SIAL607428-100MG
Essigsäureanhydrid-[13C4,D6] (99% ¹³C , 97% D), Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid-[13C4,D6]
Formel: C₄H₆O₃
MDL: MFCD00190254
CAS-Nummer: 285977-77-7