Essigsäureanhydrid-[1,1'-13C2,D6] (99% ¹³C , 98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL607452-100MGEA 901 EUR
SIAL607452-100MG
Essigsäureanhydrid-[1,1'-13C2,D6] (99% ¹³C , 98% D), Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid-[1,1'-13C2,D6]
Formel: C₄H₆O₃
MDL: MFCD00190252
CAS-Nummer: 285977-78-8