Acetonitril-[2-13C,D3] (99% ¹³C , 99.5% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL296015-1GEA
3530
EUR
SIAL296015-1G
Acetonitril-[2-13C,D3] (99% ¹³C , 99.5% D), Sigma-Aldrich®
Acetonitril-[2-13C,D3]
Formel:
C₂D₃N |
MDL:
MFCD00001880 CAS-Nummer: 62663-01-8 UN: 1648 ADR: 3,II |