2-Chlorthioxanthon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
A18131.14EA 114.4 EUR
A18131.14 A18131.06 A18131.22
2-Chlorthioxanthon ≥99%
2-Chlorthioxanthon
Formel: C₁₃H₇ClOS
Molecular Weight: 246,72
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Flammpunkt: 91 °C (196 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005067
CAS-Nummer: 86-39-5
EINECS: 201-667-2