2-Pyridinsulfonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7844-1GEA 40.7 EUR
COBBPY-7844-1G COBBPY-7844-25G COBBPY-7844-5G
2-Pyridinsulfonsäure
2-Pyridinesulphonic acid
Formel: C₅H₅NO₃S
Molecular Weight: 159,1631 g/mol
MDL: MFCD00234080
CAS-Nummer: 15103-48-7
UN: 3261
ADR: 8,III