Niobdiborid ≥99% (metals basis)
Lieferant: Thermo Scientific
12573.14EA 51.2 EUR
12573.14 12573.22
Niobdiborid ≥99% (metals basis)
Niobium diboride
Formel: B₂Nb
Molecular Weight: 114,53
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016236
CAS-Nummer: 12007-29-3
EINECS: 234-503-3