Naled, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45429-250MGEA 54.9 EUR
45429-250MG
Naled, Supelco®
Naled
Formel: C₄H₇Br₂Cl₂O₄P
MDL: MFCD00053227
CAS-Nummer: 300-76-5
EINECS: 206-098-3