Siliciumnitrid 99,3% (metals basis) ∼90% β-phase
Lieferant: Thermo Scientific
40379.09EA 29.9 EUR
40379.09 40379.30 40379.18
Siliciumnitrid 99,3% (metals basis) ∼90% β-phase
Siliciumnitrid
Formel: N₄Si₃
Molecular Weight: 140,28 g/mol
Schmelzpunkt: 1900 °C (Subl.)
Dichte: 3,2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011230
CAS-Nummer: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8