Siliciumnitrid alpha-Phase ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
42949.18EA
64.5
EUR
42949.18
42949.30
42949.A1
Siliciumnitrid alpha-Phase ≥95%
Siliciumnitrid
Formel:
N₄Si₃ Molecular Weight: 140,28 g/mol Schmelzpunkt: 1900 °C (Subl.) Dichte: 3,2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011230 CAS-Nummer: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 |