Siliciumnitrid
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS14700.25EA
170
EUR
SILNSILS14700.25
SILNSILS14700.100
Siliciumnitrid
Siliciumnitrid
Formel:
N₄Si₃ Molecular Weight: 140,28 g/mol |
MDL:
MFCD00011230 CAS-Nummer: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 |