Magnesiumnitrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL415111-10GEA
96.9
EUR
SIAL415111-10G
Magnesiumnitrid, Sigma-Aldrich®
Magnesiumnitrid
Formel:
Mg₃N₂ Molecular Weight: 100,93 g/mol |
MDL:
MFCD00016205 CAS-Nummer: 12057-71-5 EINECS: 235-022-1 UN: 3178 ADR: 4.1,II |