7-Fluor-2-methylchinolin-8-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3274-1GEA 598 EUR
COBBBB-3274-1G COBBBB-3274-5G
7-Fluor-2-methylchinolin-8-boronsäure
7-Fluor-2-methylchinolin-8-boronsäure
Formel: C₁₀H₉BFNO₂
Molecular Weight: 204,9900 g/mol
MDL: MFCD11504838
CAS-Nummer: 1072945-61-9