7-Chlor-8-methylchinolin-4-ol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6478-25GEA
850
EUR
COBBHC-6478-25G
COBBHC-6478-5G
COBBHC-6478-1G
7-Chlor-8-methylchinolin-4-ol
7-Chlor-8-methylchinolin-4-ol
Formel:
C₁₀H₈ClNO |
MDL:
MFCD00272440 CAS-Nummer: 203626-39-5 |