7-Chlor-4-hydroxy-8-methylchinolin-3-carbonsäureethylester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6382-1GEA
171
EUR
COBBHC-6382-1G
COBBHC-6382-5G
7-Chlor-4-hydroxy-8-methylchinolin-3-carbonsäureethylester
7-Chlor-4-hydroxy-8-methylchinolin-3-carbonsäureethylester
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO₃ |
MDL:
MFCD00173377 CAS-Nummer: 5350-94-7 |