3-Fluor-4-(4-methoxybenzyloxycarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3409-5GEA
787
EUR
COBBBB-3409-5G
COBBBB-3409-1G
3-Fluor-4-(4-methoxybenzyloxycarbamoyl)phenylboronsäure
3-Fluor-4-(4-methoxybenzyloxycarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₁₅BFNO₅ |
MDL:
MFCD08235097 CAS-Nummer: 913835-49-1 |