3-Biphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL10980.POREA 0 EUR
FLUO010980.1G CHMPFL10980.POR FLUO010980.5G
3-Biphenylboronsäure
3-Biphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Molecular Weight: 198,03
MDL: MFCD01318102
CAS-Nummer: 5122-95-2
EINECS: 000-000-0