2-Biphenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L17547.03EA 41.6 EUR
L17547.03
2-Biphenylboronsäure 95%
2-Biphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Molecular Weight: 198,03 g/mol
Schmelzpunkt: 173…194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00136929
CAS-Nummer: 4688-76-0