3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Gefahr
H33629.03EA 178 EUR
H33629.03 H33629.MD
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Molecular Weight: 205,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398592
CAS-Nummer: 1261647-71-5
UN: 2735
ADR: 8,III