3-Chlor-4-methylbenzylamin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00917-0001EA
0
EUR
MAYBTL00917-0001
MAYBTL00917DA
MAYBTL00917EA
3-Chlor-4-methylbenzylamin
3-Chlor-4-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀ClN |
MDL:
MFCD00014816 CAS-Nummer: 67952-93-6 EINECS: 267-929-3 |