4-Chlor-3-ethoxy-2-fluorbenzylamin 97%
Gefahr
H33498.03EA 208 EUR
H33498.03 H33498.MD
4-Chlor-3-ethoxy-2-fluorbenzylamin 97%
4-Chlor-3-ethoxy-2-fluorbenzylamin
Formel: C₉H₁₁ClFNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687221
CAS-Nummer: 1323966-28-4
UN: 3259
ADR: 8,III