1,3-Diphenylaceton-p-toluolsulfonylhydrazon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
230308-10GEA 211 EUR
230308-10G
1,3-Diphenylaceton-p-toluolsulfonylhydrazon, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenylaceton-p-toluolsulfonylhydrazon
Formel: C₂₂H₂₂N₂O₂S
Molecular Weight: 378,49 g/mol
MDL: MFCD00009645
CAS-Nummer: 19816-88-7
EINECS: 243-344-9