3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3490-1GEA 232 EUR
COBBBB-3490-1G COBBBB-3490-5G
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₅H₁₄BF₃O₄
MDL: MFCD08689490
CAS-Nummer: 913835-77-5