2-Benzyloxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2806-5GEA
475
EUR
COBBBB-2806-5G
COBBBB-2806-1G
2-Benzyloxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Benzyloxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₂BF₃O₃ |
MDL:
MFCD06409944 CAS-Nummer: 612833-41-7 |