3-Brom-2-(2-fluorbenzyloxy)-5-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8177-250MEA 81.3 EUR
COBBBB-8177-250M COBBBB-8177-1G
3-Brom-2-(2-fluorbenzyloxy)-5-methylphenylboronsäure
3-Brom-2-(2-fluorbenzyloxy)-5-methylphenylboronsäure
Formel: C₁₄H₁₃BBrFO₃
MDL: MFCD06798104
CAS-Nummer: 849062-18-6