p-Toluolsulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL117455-10GEA
44.5
EUR
SIAL117455-10G
p-Toluolsulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®
p-Toluolsulfonylfluorid
Formel:
C₇H₇FO₂S Molecular Weight: 174,19 |
MDL:
MFCD00007421 CAS-Nummer: 455-16-3 EINECS: 207-238-6 UN: 3261 ADR: 8,II |