3'-Iod-4'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL631515-5GEA
66.3
EUR
SIAL631515-5G
3'-Iod-4'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Iod-4'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉IO₂ Molecular Weight: 276,07 g/mol |
MDL:
MFCD02258873 CAS-Nummer: 79324-77-9 |