N-Cyclopropyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1256-5GEA
143
EUR
COBBAN-1256-5G
COBBAN-1256-1G
N-Cyclopropyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
N-Cyclopropyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₁₀H₉F₃N₂O₂ |
MDL:
MFCD06149926 CAS-Nummer: 887351-41-9 |