5'-Fluor-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL543780-1GEA
46.8
EUR
SIAL543780-1G
5'-Fluor-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
5'-Fluor-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆FNO₄ |
MDL:
MFCD03094007 CAS-Nummer: 70978-39-1 |