4-(Methylsulfonyl)-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5177-1GEA 520 EUR
COBBBB-5177-1G COBBBB-5177-5G
4-(Methylsulfonyl)-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-(Methylsulfonyl)-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₄S
MDL: MFCD10699623
CAS-Nummer: 1072946-16-7