3-(Methylthio)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5013-1GEA
786
EUR
COBBBB-5013-1G
3-(Methylthio)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
3-(Methylthio)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₂S |
MDL:
MFCD09800876 CAS-Nummer: 957120-83-1 |