2-(Methoxymethoxy)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBFA-2159-1GEA 185 EUR
COBBFA-2159-1G
2-(Methoxymethoxy)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-(Methoxymethoxy)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BF₃O₄
MDL: MFCD11856035
CAS-Nummer: 1256355-54-0