3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL13866.POREA 0 EUR
CHMPFL13866.POR FLUO013866.5G
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₃NO₄
EINECS: 000-000-0