4-Formyl-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8577-1GEA 467 EUR
COBBBB-8577-1G COBBBB-8577-250M
4-Formyl-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Formyl-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₆BF₃O₃
MDL: MFCD09037498
CAS-Nummer: 1072944-24-1