4-Formyl-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26988.03EA 518 EUR
H26988.03
4-Formyl-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 95%
4-Formyl-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₆BF₃O₃
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037498
CAS-Nummer: 1072944-24-1